重要文件
559148
Sigma-Aldrich
(2-甲基苯甲酰)乙酸乙酯
97%
同義詞:
(2-甲基苯甲酰)乙酸乙酯, 3-氧代-3-甲苯基丙酸乙酯, 3-邻甲苯基-3-氧代丙酸乙酯, 乙基o-苯甲酰乙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS號碼:
分子量::
206.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5255 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(2-甲基苯甲酰基)乙酸乙酯是 β-酮酯。它与各种吲哚衍生物进行 Co/Mn 介导的氧化偶联反应。
應用
用于以下反应的反应物:
  • 通过三氟甲基磺酸铋催化缩合环化反应制备高取代度呋喃
  • Co/Mn 介导的氧化交叉偶联
  • 对映选择性钌催化的氢化
  • 制备可抑制 sirtuin、具有抗癌活性的 cambinol 类似物
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles with ?-keto esters via dioxygen activation: an efficient access to ketonization-olefination of indoles.
Wu W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(34), 9660-9662 (2011)