文件
558710
Sigma-Aldrich
4-溴-3-氟苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
273.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D >1.5770 (lit.)
密度
1.850 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter