Key Documents
558664
Sigma-Aldrich
4-溴-2-(三氟甲基)苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
323.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-4-1-2-6(15(9,13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
YFXYEMZYOMNQLD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)