重要文件
557072
Sigma-Aldrich
2-甲氧苄基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CH2NCO
CAS號碼:
分子量::
163.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5285 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
1.060 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
DTKFYMTVYBPJRC-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)