文件
556475
Sigma-Aldrich
1,1,1-三氟-2-苯基-3-丁烯-2-醇
95%
同義詞:
2-苯基-1,1,1-三氟-3-丁烯-2-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHC(CF3)(OH)C6H5
CAS號碼:
分子量::
202.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.4740 (lit.)
bp
89-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(C=C)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14,10(11,12)13)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,14H,1H2
InChI 密鑰
QZTXJLLJGFCKCH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter