文件
556025
Sigma-Aldrich
甲基琥珀酸叔丁酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CO2CCH2CH2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
188.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
tert-Butyl methyl succinate is an ester. Mixture of its threo- and erythro- isomeric forms were obtained by the addition reaction between tert-butyl alcohol and 4-oxo-but-3-enoate in the presence of lithium tert-butoxide (catalyst).
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Danheiser RL.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 689-689 (2014)