文件
55602
Sigma-Aldrich
3-羟基-7-甲氧基-2-萘甲酸 钠盐
technical, ≥90% (HPLC)
同義詞:
3-羟基-7-甲氧基-2-萘甲酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9NaO4
CAS號碼:
分子量::
240.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (HPLC)
SMILES 字串
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3