重要文件
555282
Sigma-Aldrich
氯化铯/氯化钠 (2:1)
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl3Cs2Na
CAS號碼:
分子量::
395.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
產品線
AnhydroBeads
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
雜質
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
497-500 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChI 密鑰
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)