文件
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS 树脂
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
(氨甲基)聚苯乙烯, AM-聚苯乙烯, 氨甲基化聚(苯乙烯-co-二乙烯基苯), 聚(苯乙烯-co-烯基苄胺-co-二乙烯基苄胺), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氨甲基化, 苄胺键合聚合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
2.0 mmol/g loading
粒徑
30-40 mesh
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
清除酸、酰基氯、酸酐、醛和其他亲电体
法律資訊
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3