重要文件
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-氨基-4-甲基-1,1-二苯基-1-戊醇
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS號碼:
分子量::
269.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
144-147 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)