Merck
全部照片(3)
文件
553506
Sigma-Aldrich
十八烷基-官能化硅胶
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
同義詞:
C18 silica gel
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
標籤範圍
≥20.7% carbon loading
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3