solid
標籤範圍
1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
SMILES 字串
O=[SiH2].CCC#N
InChI
1S/C3H5N.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChI 密鑰
VONUEXZNLQMDQT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Cyano-functionalized silica gel is a modified silica gel.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3