Key Documents
553255
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-氨基-1,1,2-三苯基乙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
289.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)