Key Documents
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-亮氨醇
97%
同義詞:
(R)-N-(叔丁氧基羰基)亮氨醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H23NO3
CAS號碼:
分子量::
217.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)