重要文件
552194
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2CHCF2OC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
238.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
175-179 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI 密鑰
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)