重要文件
550825
Sigma-Aldrich
五氯苯硫酚锌盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Zn(SC6Cl5)2
CAS號碼:
分子量::
628.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
364-369 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zn]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.ClH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,7H;1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
HOQVHYWMYIDELD-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)