化驗
97%
mp
230-234 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(oc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10N2O4/c16-13-11-7-6-10(17(19)20)8-12(11)21-15(13)14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,16H2
InChI 密鑰
VBCOORLNGQAWSF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3