Key Documents
549843
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-甲基-6-(甲氨基)-1,3,5-三嗪
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10N4O
CAS號碼:
分子量::
154.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES 字串
CNc1nc(C)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
InChI 密鑰
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)