重要文件
549445
Sigma-Aldrich
1,4-亚苯基双(氯二甲基硅烷)
95%
同義詞:
1,4-双(氯二甲基硅基)苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
263.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
bp
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)