文件
548995
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氟三氟甲苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)CF3
CAS號碼:
分子量::
243.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
密度
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, also known as 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, is a halogenated benzotrifluoride derivative.
應用
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride may be used in the multi-step synthesis of (2-{4-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl}ethyl)dimethylamine.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.9 °F - closed cup
閃點(°C)
78.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of (2-{4-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl) phenyl]-2-piperidin-4-yl-1H-imidazol-1-yl} ethyl) dimethylamine.
Vaid RK, et al.
Synthesis, 45(11), 1534-1540 (2013)