重要文件
548944
Sigma-Aldrich
4,6-二氯-2H-苯并吡喃-3-甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6Cl2O2
CAS號碼:
分子量::
229.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
124-128 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)