文件
548278
Sigma-Aldrich
3-甲磺酰氨基苯胺
同義詞:
间氨基甲磺酰苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10N2O2S
CAS號碼:
分子量::
186.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI 密鑰
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3