重要文件
548057
Sigma-Aldrich
2-氟联苯基-4-甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H3(F)COH
CAS號碼:
分子量::
200.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
27-31 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(C=O)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-13-8-10(9-15)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI 密鑰
BBFKVFLWRKZSPM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH).
應用
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde may be used as a starting material in the synthesis of (2-fluoro-1,1′-biphenyl-4-yl)acetic acid, a novel unsubstituted flurbiprofen (FLU) derivative.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Piera Sozio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(9), 10747-10767 (2013-09-06)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by irreversible and progressive loss of memory and cognition and profound neuronal loss. Current therapeutic strategies for the treatment of AD have been directed to a variety of targets with the aim of reversing or