Key Documents
547867
Sigma-Aldrich
三[N,N-双(三甲基硅烷)胺]铥(III)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
CAS號碼:
分子量::
650.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
core: thulium
reagent type: catalyst
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
36.0 °F - closed cup
閃點(°C)
2.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)