重要文件
547670
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-Rink 树脂
50-100 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
Rink Amide AM 树脂, 4-[(2,4-二甲氧基苯基)(芴甲氧羰基-氨基)甲基]苯氧基乙酰氨基甲酯树脂, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
1.0 mmol/g loading
粒徑
50-100 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)