Key Documents
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO(苯甲醛)树脂
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
聚合物键合型 4-苄氧基苯甲醛, 王氏醛树脂, 聚合物键合型醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
產品線
StratoSpheres
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標籤範圍
3.0 mmol/g loading
粒徑
50-100 mesh
官能基
aldehyde
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)