文件
546623
Sigma-Aldrich
9,9-二辛基-2,7-二-1-丙炔基-9H-芴
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H46
CAS號碼:
分子量::
466.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
應用
导电聚合物的前体。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3