重要文件
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-溴苯基)-4,5-二氢-2H-哒嗪-3-酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9BrN2O
CAS號碼:
分子量::
253.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)