文件
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-氟苯氧基)丙腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4O(CH2)2CN
CAS號碼:
分子量::
165.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChI 密鑰
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves