Key Documents
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-丙醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19NO
CAS號碼:
分子量::
205.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
InChI 密鑰
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)