重要文件
545244
Sigma-Aldrich
2-苯氧基乙硫醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OCH2CH2SH
CAS號碼:
分子量::
154.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCOc1ccccc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)