重要文件
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-羟乙基)噻唑鎓溴化物
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8BrNOS
CAS號碼:
分子量::
210.09
Beilstein:
6246836
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
mp
147-149 °C
SMILES 字串
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
其他說明
用于催化将醛加成到 α,β-不饱和酯(Stetter-Michael 加成)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)