文件
545058
Sigma-Aldrich
溴化钕(III) 水合物
99.999%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NdBr3 · xH20
CAS號碼:
分子量::
383.95 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.999%
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Br[Nd](Br)Br