文件
543691
Sigma-Aldrich
5′-氟-2′-羟苯基-1-苯基-1H-吡唑-4-基甲酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H11FN2O2
CAS號碼:
分子量::
282.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(F)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11FN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
InChI 密鑰
LUIKVPFJGVQNCR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3