重要文件
543675
Sigma-Aldrich
3-溴-6-氟色酮
97%
同義詞:
3-溴-6-氟-4H-1-苯并吡喃-4-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H4BrFO2
CAS號碼:
分子量::
243.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
InChI 密鑰
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)