重要文件
543233
Sigma-Aldrich
(甲氧基羰基氨磺酰基)三乙基氢氧化铵,键合至 PEG 750 的内盐
同義詞:
PEG 上的伯吉斯试剂, PEG 负载的伯吉斯试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
SMILES 字串
OCCO.CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OCCO
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)