重要文件
542830
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)苄胺肟
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3C(NH2)=NOH
CAS號碼:
分子量::
272.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES 字串
N\C(=N\O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6N2O/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17-18)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3,18H,(H2,16,17)
InChI 密鑰
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime [N′-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide] is a BAO [3,5-bis(trifluoromethyl)] derivative containing amidoxime as a functional group].
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A novel and specific fluorescence reaction for uracil
Shibata, Takayuki, et al.
Analytica Chimica Acta, 674.2, 234- 238 (2010)