重要文件
542458
Sigma-Aldrich
3-异丙氧基苯硼酸
≥95%
同義詞:
3-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 3-(1-Methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
180.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
76-81 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI 密鑰
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
  • Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
  • Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
  • Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
  • Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)