重要文件
542016
Sigma-Aldrich
5-溴-2-羟基二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C(O)C6H3(Br)OH
CAS號碼:
分子量::
277.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChI 密鑰
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone (HBBP) can be synthesized by employing p-bromophenyl benzoate as a starting material.
應用
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone may be used:
  • As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.
  • In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
  • As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
4-Bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(6), o3041-o3041 (2007)
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)(phenyl) methanone.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(10), o1873-o1873 (2008)
4-Bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino) phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(12), o4608-o4608 (2007)