文件
542008
Sigma-Aldrich
2′-氯-2-羟基-4-甲基二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4COC6H3(OH)CH3
CAS號碼:
分子量::
246.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3
InChI 密鑰
OTCDVKUDWWUJPO-UHFFFAOYSA-N
應用
2′-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone may be used in the synthesis of (4-hydroxy-6-methyl-1,3-phenylene)bis[(2-chlorophenyl)methanone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phenols with Two or Several Benzoyl Groups (Class of METHANONES).
Martin R.
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 533-533 (2011)