重要文件
541966
Sigma-Aldrich
5-溴-2′-氯-2-羟基二苯甲酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br(OH)C6H3COC6H4Cl
CAS號碼:
分子量::
311.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
InChI 密鑰
JTYCQJZUXZTAEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)