重要文件
54114
Sigma-Aldrich
烯丙基三(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)锡烷
~90%
同義詞:
三(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)烯丙基锡, 烯丙基三(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)锡烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H17F39Sn
CAS號碼:
分子量::
1201.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
~90%
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 产品。受美国专利 6,156,896、5,859,247 和 5,777,127 保护
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)