重要文件
541028
Sigma-Aldrich
3-溴-α-甲基苯甲醇
97%
同義詞:
3-溴苯基甲基甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
201.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
SMILES 字串
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
InChI 密鑰
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.0 °F - closed cup
閃點(°C)
52.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)