重要文件
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-伪麻黄碱-(R)-2-甲基氢肉桂酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H25NO2
CAS號碼:
分子量::
311.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
InChI 密鑰
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
法律資訊
获得美国专利 5 488 131 许可
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)