品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
~1.0 mmol/g S loading
粒徑
100-200 mesh
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
應用
该树脂已用于合成取代胍。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dodd, D.S.; Wallace, O.B.
Tetrahedron, 39, 5701-5701 (1998)
文章
Introduce guanidinyl group using guanylating reagents like bis(tert-butoxycarbonyl)thiopseudourea, polymer-bound, from substituted amines.