重要文件
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-三乙基-2,4,6-三甲基环三硅氧烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H24O3Si3
CAS號碼:
分子量::
264.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)