Key Documents
539953
Sigma-Aldrich
N,N-二苯甲基-L-丝氨酸甲酯
97%
同義詞:
(S)-2-二苄基氨基-3-羟基丙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
299.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
折射率
n20/D 1.5550 (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)