Key Documents
539848
Sigma-Aldrich
5-(2-呋喃基)-1,3-环己二酮
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10O3
CAS號碼:
分子量::
178.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
InChI 密鑰
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Kozlov, N. G., K. N. Gusak, and V. V. Skatetskii.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)