重要文件
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-氨基甲基)-4-(氨基甲基)苯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
236.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
64-68 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
應用
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas
  • bipyrrole-based[2]catenane
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)