重要文件
539414
Sigma-Aldrich
双(2-乙氧基乙基)己二酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
290.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)